Palladium(II)acetat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7404-5G OS-7404-25G OS-7404-1G OS-7404-100G
COBBOS-7404-5GEA 1320 EUR InStock
COBBOS-7404-5G COBBOS-7404-25G COBBOS-7404-1G COBBOS-7404-100G
Palladium(II)acetat
Palladium(II)acetat
Formel: C₄H₆O₄Pd
MW: 224.51 g/mol
Melting Pt: 205
MDL Number: MFCD00012453
CAS-Nummer: 3375-31-3
EINECS: 222-164-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge