1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43785.0100 8.43785.0500
8.43785.0100EA 65.9 EUR InStock
8.43785.0100 8.43785.0500
1-Phenylethylacetat, Sigma-Aldrich®
1-Phenylethylacetat
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,058 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00008858
CAS-Nummer: 93-92-5
EINECS: 202-288-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point -60 °C
Molar Mass 164.21 g/mol
Boiling Point 212 °C (1013 hPa)
Flash Point 91 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hill Formula C10H12O2
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge