2,2,2-Trifluorethylacetat ≥97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L16871.14 L16871.22
L16871.14EA 71.3 EUR InStock
L16871.14 L16871.22
2,2,2-Trifluorethylacetat ≥97%
2,2,2-Trifluorethylacetat
Purity: 97% CAS No.: 406-95-1 Molecular Formula: C4H5F3O2 Formula Weight: 142.08 Flash Point: 11°(51°F) Refractive Index: 1.3200 Boiling Point: 78° Beilstein Reference: 1757502 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00198018
Formel: C₄H₅F₃O₂
Siedepunkt: 78 °C
Dichte: 1,258
Flash-Pt: 11 °C (51 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00198018
CAS-Nummer: 406-95-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge