2,2,2-Trifluorethylacetat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
007516-25G 007516-100G
FLUO007516-25GEA 82.1 EUR InStock
FLUO007516-25G FLUO007516-100G
2,2,2-Trifluorethylacetat
2,2,2-Trifluorethylacetat
Formel: C₄H₅F₃O₂
Siedepunkt: 77,8 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,2887 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00198018
CAS-Nummer: 406-95-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge