3-Phenylpropylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W289000-1KG-K W289000-5KG-K
SIALW289000-1KG-KEA 138 EUR InStock
SIALW289000-1KG-K SIALW289000-5KG-K
3-Phenylpropylacetat, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropylacetat
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Siedepunkt: 252,3 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –60 °C
Dichte: 1,025 g/cm³ (16 °C)
MDL Number: MFCD00026216
CAS-Nummer: 122-72-5
EINECS: 204-569-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge