4-Brombutylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
227579-10G 227579-50G
SIAL227579-10GEA 57.6 EUR InStock
SIAL227579-10G SIAL227579-50G
4-Brombutylacetat, Sigma-Aldrich®
4-Brombutylacetat
Formel: C₆H₁₁BrO₂
MDL Number: MFCD00000263
CAS-Nummer: 4753-59-7
EINECS: 225-277-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge