4-Iodbutylacetat
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RH00804.250 RH00804.1
CHMPRH00804.250EA 0 EUR InStock
CHMPRH00804.250 MAYBRH00804.1
4-Iodbutylacetat
4-Iodbutylacetat
Formel: C₆H₁₁IO₂
MW: 242.06 g/mol
MDL Number: MFCD00010664
CAS-Nummer: 40596-44-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge