4-Nitrophenylacetat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
128750250 128751000 128750050
ACRO128750250EA 60.3 EUR InStock
ACRO128750250 ACRO128751000 ACRO128750050
4-Nitrophenylacetat 97%
4-Nitrophenylacetat
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Melting Pt: 76…79 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00007326
CAS-Nummer: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 79 °C
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation +23° to +29° (20 °C, 589 nm) (c=1 in Chloroform)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge