4-Nitrophenylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
N8130-100G N8130-10G N8130-25G N8130-5G
SIALN8130-100GEA 221 EUR InStock
SIALN8130-100G SIALN8130-10G SIALN8130-25G SIALN8130-5G
4-Nitrophenylacetat, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylacetat
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Melting Pt: 76…79 °C
MDL Number: MFCD00007326
CAS-Nummer: 830-03-5
EINECS: 212-593-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..