Ethylheptafluorbutyrat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
001077-100G 001077-25G
FLUO001077-100GEA 204 EUR InStock
FLUO001077-100G FLUO001077-25G
Ethylheptafluorbutyrat
Ethylheptafluorbutyrat
Formel: C₆H₅F₇O₂
Siedepunkt: 95 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,394 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000434
CAS-Nummer: 356-27-4
EINECS: 206-602-1
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge