Kaliumethanolat ≥95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
14263.30 14263.A1
14263.30EA 134 EUR InStock
14263.30 14263.A1
Kaliumethanolat ≥95%
Kaliumethanolat
Purity: 95% CAS No.: 917-58-8 Molecular Formula: C2H5KO Formula Weight: 84.16 Physical Form: Powder Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Pale yellow to pale brown Odour: Alcohol-like Melting Point: 250° dec. Solubility: Soluble in ethanol, ether UN No.: 3206 MDL No.: MFCD00054277
Formel: C₂H₅KO
Melting Pt: 250 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00054277
CAS-Nummer: 917-58-8
EINECS: 213-029-0
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge