Natriumtriacetoxyborhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
316393-100G 316393-1KG 316393-25G
SIAL316393-100GEA 135 EUR InStock
SIAL316393-100G SIAL316393-1KG SIAL316393-25G
Natriumtriacetoxyborhydrid, Sigma-Aldrich®
Natriumtriacetoxyborhydrid
Formel: C₆H₁₀BNaO₆
Melting Pt: 114…118 °C
MDL Number: MFCD00012211
CAS-Nummer: 56553-60-7
UN: 3396
ADR: 4.3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge