Natriummetaborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
S0251-1KG S0251-500G
SIALS0251-1KGEA 107 EUR InStock
SIALS0251-1KG SIALS0251-500G
Natriummetaborat Tetrahydrat, Sigma-Aldrich®
Natriummetaborat Tetrahydrat
Formel: BNaO₂·4H₂O
Melting Pt: 57 °C
MDL Number: MFCD00149205
CAS-Nummer: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge