n-Octadecan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
O652-100G O652-25G O652-500G
SIALO652-100GEA 82.8 EUR InStock
SIALO652-100G SIALO652-25G SIALO652-500G
n-Octadecan, Sigma-Aldrich®
n-Octadecan
Formel: H₃C(CH₂)₁₆CH₃
MW: 254.5 g/mol
Siedepunkt: 316.1
Melting Pt: 26…29 °C
Dichte: 0.7765 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 165
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009007
CAS-Nummer: 593-45-3
EINECS: 209-790-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge