2-Heptanon ≥99%
Lieferant: ALFA (AESAR)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A10200.AEEA 23.7 EUR InStock
A10200.AE A10200.AK A10200.AP
2-Heptanon ≥99%
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 149…150 °C
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 47 °C (116 °F)
Storage Temperature: ambient
MDL Number: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4663
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge