2-Heptanon, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
02476-1MLEA 78.4 EUR InStock
02476-1ML
2-Heptanon, Supelco®
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
MW: 114,19 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –35 °C
Dichte: 0,8111 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 43 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04683
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge