2-Nonanon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11781.0B A11781.18 A11781.22
A11781.0BEA 193 EUR InStock
A11781.0B A11781.18 A11781.22
2-Nonanon ≥98%
2-Nonanon
Purity: 98+% CAS No.: 821-55-6 Molecular Formula: C9H18O Formula Weight: 142.24 Flash Point: 64°(147°F) Refractive Index: 1.4210 Melting Point: -15° Boiling Point: 195° Beilstein Reference: 1743645 MDL No.: MFCD00009553
Formel: C₉H₁₈O
MW: 142.24 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 0.826
Flash-Pt: 64 °C (147 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge