2-Tridecanon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A19042.14 A19042.22
A19042.14EA 33.2 EUR InStock
A19042.14 A19042.22
2-Tridecanon ≥98%
2-Tridecanon
Purity: 98+% CAS No.: 593-08-8 Molecular Formula: C13H26O Formula Weight: 198.35 Flash Point: 122°(251°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Characteristic Melting Point: 29-31° Boiling Point: 133-134°/10mm Beilstein Reference: 1757402 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00008968
Formel: C₁₃H₂₆O
MW: 198.35 g/mol
Siedepunkt: 133…134 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 0.822
Flash-Pt: 122 °C (251 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008968
CAS-Nummer: 593-08-8
EINECS: 209-784-0
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge