HDPE, durchscheinend oder HDPE, weiß.
- Hohe chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig von −40 bis +110 °C
- Schraubverschluss mit Originalitätsverschluss optional erhältlich
Ideal for collecting, storing, and shipping liquids, pastes, and granulates. Square shape saves space, recessed labelling space. Wide neck makes filling and cleaning easy.