4-Heptanon 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
146550050 146555000 146550025
ACRO146550050EA 23.2 EUR InStock
ACRO146550050 ACRO146555000 ACRO146550025
4-Heptanon 98%
4-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Siedepunkt: 145 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –33 °C
Dichte: 0,81 g/cm³
Flash-Pt: 48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009403
CAS-Nummer: 123-19-3
EINECS: 204-608-9
UN: 2710
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03379
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge