Acetonylaceton 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
102400050 102401000 102402500 102400010
ACRO102400050EA 18.1 EUR InStock
ACRO102400050 ACRO102401000 ACRO102402500 ACRO102400010
Acetonylaceton 97%
Acetonylaceton
Formel: C₆H₁₀O₂
MW: 114.14 g/mol
Siedepunkt: 185…193 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –6 °C
Dichte: 0.973 g/cm³
Flash-Pt: 78 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008792
CAS-Nummer: 110-13-4
EINECS: 203-738-3
Merck Index: 13,00072
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
BSC Certification Passes
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..