Hexylacetat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L06342.AK L06342.AU
L06342.AKEA 25.8 EUR InStock
L06342.AK L06342.AU
Hexylacetat ≥99%
Hexylacetat
Purity: 99% CAS No.: 142-92-7 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.21 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4090 Melting Point: -80° Boiling Point: 167-169° Beilstein Reference: 1747138 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00009524
Formel: C₈H₁₆O₂
Siedepunkt: 167…169 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0,873
Flash-Pt: 43 °C (109 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009524
CAS-Nummer: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
UN: 3271
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge