Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
46022-1L-F 46022-250ML-F
SIAL46022-1L-FEA 176 EUR InStock
SIAL46022-1L-F SIAL46022-250ML-F
Amylacetat, Sigma-Aldrich®
Amylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Siedepunkt: 149
Melting Pt: –71 °C
Dichte: 0.876 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 23
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009500
CAS-Nummer: 628-63-7
EINECS: 211-047-3
UN: 1104
ADR: 3 III
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&vid=37af9fce9b4d1452153c5c88d6e47d0d5e08f221&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge