Arachinsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
117720010 117720100 117720250
ACRO117720010EA 26.6 EUR InStock
ACRO117720010 ACRO117720100 ACRO117720250
Arachinsäure 98%
Arachinsäure
Formel: C₂₀H₄₀O₂
Siedepunkt: 328 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 74…77 °C
Dichte: liquid 0,838 g/cm³ (80 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002755
CAS-Nummer: 506-30-9
EINECS: 208-031-3
Merck Index: 12,00802
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 78 °C
GC ≥97.5 %
Titration with TBAH 97.5 to 102.5 %
Solubility Passes test
Sensitivity (to sulfanilamide) Passes test
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge