Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Essigsäure 96% ≥96%, reinst

Lieferant: KRAFT BERND

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5

Sortieren nach:

Gefahr

05322.4000 05322.3000 05322.3700 05322.4700 05322.5020 05322.7020 05322.6020
KRAF05322.4000EA 83.2 EUR InStock
KRAF05322.4000 KRAF05322.3000 KRAF05322.3700 KRAF05322.4700 KRAF05322.5020 KRAF05322.7020 KRAF05322.6020
Essigsäure 96% ≥96%, reinst
Essigsäure


Formel: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Siedepunkt: 118
Melting Pt: 17
Flash-Pt: 38,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 II
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=031896546f0eb78526a541f0af4636e3991e9f8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge