Cerotinsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
258210010 258211000
ACRO258210010EA 249 EUR InStock
ACRO258210010 ACRO258211000
Cerotinsäure 98%
Cerotinsäure
Formel: C₂₆H₅₂O₂
MW: 396.7 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Melting Pt: 87…89 °C
Dichte: 0.81 g/cm³
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002811
CAS-Nummer: 506-46-7
EINECS: 208-040-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Glistening powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge