Thallium(I)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
14765-25G 14765-100G
SIAL14765-25GEA 140 EUR InStock
SIAL14765-25G SIAL14765-100G
Thallium(I)acetat, Sigma-Aldrich®
Thallium(I)acetat
Formel: C₂H₃O₂Tl
Siedepunkt: 1457 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 110 °C
Dichte: 3,68 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013045
CAS-Nummer: 563-68-8
EINECS: 209-257-5
UN: 1707
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09392
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge