Ammoniumacetat 98+% zur Analyse
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
218360010 218365000 218360050
ACRO218360010EA 86.3 EUR InStock
ACRO218360010 ACRO218365000 ACRO218360050
Ammoniumacetat 98+% zur Analyse
Ammoniumacetat
Formel: H₃CCOONH₄
Melting Pt: 114 °C
Dichte: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 136 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=7903b63bd52460b98c28450c41ffbd0dbfc3377d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤3.0 %
Ash ≤0.01 %
pH 6.5 to 7.5 (5 % at 20°C)
Titration excess NaOH ≥98.0 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrate (NO3) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge