Ammoniumacetat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A16343.0B A16343.0I A16343.30
A16343.0BEA 50.5 EUR InStock
A16343.0B A16343.0I A16343.30
Ammoniumacetat ≥97%
Ammoniumacetat
Purity: 97% CAS No.: 631-61-8 Molecular Formula: C2H7NO2 Formula Weight: 77.08 Flash Point: 136°(277°F) Odour: Ammonia-like Boiling Point: dec. Beilstein Reference: 4186741 Merck Reference: 14,495 MDL No.: MFCD00013066
Formel: H₃CCOONH₄
Siedepunkt: Zersetzung
Melting Pt: ∼114 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,17
Flash-Pt: 136 °C (277 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013066
CAS-Nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 14,495
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=7903b63bd52460b98c28450c41ffbd0dbfc3377d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Form Crystals or powder or crystalline powder
Identification (FTIR) Conforms
Ammonia as ammonium acetate ≥96.0% to ≤104.0%
Water Content (Karl Fischer Titration) ≤5.0%
Appearance (Color) White
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge