Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
423560020 423565000 423560100
ACRO423560020EA 93.2 EUR InStock
ACRO423560020 ACRO423565000 ACRO423560100
Citronensäure, wasserfrei ≥99,5% ACS
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 153 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=431351cfe967d5cecc0f339b1ca8b269da45dbb8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.02 %
Titration with NaOH ≥99.5 %
Carboniz. sub. by hot H2SO4 (tartrates, etc) Passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge