Phenylacetat 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
148770050 148771000 148770010
ACRO148770050EA 20.4 EUR InStock
ACRO148770050 ACRO148771000 ACRO148770010
Phenylacetat 97%
Phenylacetat
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,07 g/cm³
Flash-Pt: 76 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008699
CAS-Nummer: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 12,07421
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4995 to 1.5035 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge