Phenylacetat 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22561.0B B22561.30
B22561.0BEA 100 EUR InStock
B22561.0B B22561.30
Phenylacetat 97%
Phenylacetat
Purity: 99% CAS No.: 122-79-2 Molecular Formula: CH3CO2C6H5 Formula Weight: 136.15 Flash Point: 76°(168°F) Refractive Index: 1.5020 Odour: Phenol-like Boiling Point: 195-196° Beilstein Reference: 636458 Merck Reference: 14,7267 MDL No.: MFCD00008699
Formel: C₈H₈O₂
Siedepunkt: 195…196 °C
Dichte: 1,075
Flash-Pt: 76 °C (168 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008699
CAS-Nummer: 122-79-2
EINECS: 204-575-0
Merck Index: 14,7267
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge