1-Chlorhexadecan ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B23406.AE B23406.AP
B23406.AEEA 34.8 EUR InStock
B23406.AE B23406.AP
1-Chlorhexadecan ≥97%
1-Chlorhexadecan
Purity: 97% CAS No.: 4860-03-1 Molecular Formula: C16H33Cl Formula Weight: 260.89 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4490 Melting Point: 8-10° Boiling Point: 322° Beilstein Reference: 1748498 MDL No.: MFCD00000959
Formel: C₁₆H₃₃Cl
Siedepunkt: 322 °C
Melting Pt: 8…10 °C
Dichte: 0,865
Flash-Pt: 136 °C (276 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000959
CAS-Nummer: 4860-03-1
EINECS: 225-461-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge