1-Chloroctadecan ≥94%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24900.14 B24900.22 B24900.36
B24900.14EA 25 EUR InStock
B24900.14 B24900.22 B24900.36
1-Chloroctadecan ≥94%
1-Chloroctadecan
Purity: 94% CAS No.: 3386-33-2 Molecular Formula: C18H37Cl Formula Weight: 288.95 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4510 Melting Point: 20-23° Boiling Point: 157-158°/1.5mm MDL No.: MFCD00000960
Formel: C₁₈H₃₇Cl
Siedepunkt: 157…158 °C (1,5 mmHg)
Melting Pt: 20…23 °C
Dichte: 0,849
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000960
CAS-Nummer: 3386-33-2
EINECS: 222-207-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge