1-Chloroctan ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04358.AE L04358.AP
L04358.AEEA 24.7 EUR InStock
L04358.AE L04358.AP
1-Chloroctan ≥99%
1-Chloroctan
Purity: 99% CAS No.: 111-85-3 Molecular Formula: CH3(CH2)7Cl Formula Weight: 148.68 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4298 Melting Point: -58° Boiling Point: 182-183° Beilstein Reference: 1697464 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00001022
Formel: C₈H₁₇Cl
MW: 148.68 g/mol
Siedepunkt: 182…183 °C
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0.873
Flash-Pt: 63 °C (145 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001022
CAS-Nummer: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge