Dichlormethan stabilisiert, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
Stabilization: Stabilisiert mit 2-Methyl-2-buten (iso-Amylen) 50 ppm
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.06048.0500 1.06048.2500
1.06048.0500EA 64.5 EUR InStock
1.06048.0500 1.06048.2500
Dichlormethan stabilisiert, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Dichlormethan
Formel: CH₂Cl₂
Siedepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95 °C
Dichte: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-Nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=182687c44554cb33e52776bdf02ea799c8f367b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 20 g/L (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 84.93 g/mol
Boiling Point 40 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 475 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.42
Explosion Limit 13 - 22%(V)
Density 1.33 g/cm³ (20 °C)
pH (H₂O, 20 °C) neutral
Ignition Point 605 °C DIN 51794
Evaporation Number 1.9
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic materials
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..