Chloroform ≥99% stabilisiert
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: Stabilisiert mit Ethanol 1 %
L13200.AP L13200.AU
L13200.APEA 27.9 EUR InStock
L13200.AP L13200.AU
Chloroform ≥99% stabilisiert
Chloroform
Stabilized with 0.8-1% ethanol
Purity: 99% CAS No.: 67-66-3 Molecular Formula: CHCl3 Formula Weight: 119.38 Refractive Index: 1.4440 Odour: Characteristic Boiling Point: 60.5-61.5° Beilstein Reference: 1731042 Merck Reference: 14,2141 UN No.: 1888 MDL No.: MFCD00000826
Formel: CHCl₃
Siedepunkt: 60,5…61.5 °C
Melting Pt: –63 °C
Dichte: 1,492
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN: 1888
ADR: 6.1,III
REACH: 05-2114614906-45
Merck Index: 14,2141
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cc00da8cefd4e04c0ea1d7c5801308cd73eeef9&vid=96870c784520df552dcde9a71610c883a1c71b50&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge