3-Chlorbutanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
10904-1KG 10904-25KG
SIAL10904-1KGEA 143 EUR InStock
SIAL10904-1KG SIAL10904-25KG
3-Chlorbutanon, Sigma-Aldrich®
3-Chlorbutanon
Formel: C₄H₇ClO
Siedepunkt: 114 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000865
CAS-Nummer: 4091-39-8
EINECS: 223-834-9
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge