5-Chlor-1-pentanol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008844-1G 008844-5G
FLUO008844-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO008844-1G FLUO008844-5G
5-Chlor-1-pentanol
5-Chlor-1-pentanol
Formel: C₅H₁₁ClO
Siedepunkt: 52…53,5 °C (0.6 mmHg)
MDL Number: MFCD00039556
CAS-Nummer: 5259-98-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge