2H,3H-Perfluorpentan tech. 90%, technische Qualität
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B21633.06 B21633.14
B21633.06EA 24.6 EUR InStock
B21633.06 B21633.14
2H,3H-Perfluorpentan tech. 90%, technische Qualität
2H,3H-Perfluorpentan
Purity: 90% CAS No.: 138495-42-8 Molecular Formula: C5H2F10 Formula Weight: 252.05 Flash Point: None Refractive Index: 1.3000 Melting Point: -80° Boiling Point: 54° MDL No.: MFCD00798129
Formel: C₅H₂F₁₀
Siedepunkt: 54 °C
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 1,6
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798129
CAS-Nummer: 138495-42-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge