Perfluoroctan
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
008706-100G 008706-500G
FLUO008706-100GEA 180 EUR InStock
FLUO008706-100G FLUO008706-500G
Perfluoroctan
Perfluoroctan
Formel: C₈F₁₈
MW: 438.06 g/mol
Siedepunkt: 102
Melting Pt: –25 °C
Dichte: 1.73 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042083
CAS-Nummer: 307-34-6
EINECS: 206-199-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..