Trifluoressigsäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A12198.22 A12198.36 A12198.0E A12198.A9 A12198.C4
A12198.22EA 48.5 EUR InStock
A12198.22 A12198.36 A12198.0E A12198.A9 A12198.C4
Trifluoressigsäure ≥99%
Trifluoressigsäure
Purity: 99% CAS No.: 76-05-1 Molecular Formula: CF3CO2H Formula Weight: 114.02 Physical Form: Liquid Density: 1.480 Refractive Index: 1.2840 Sensitivity: Hygroscopic Odour: Pungent Melting Point: -15° Boiling Point: 72-73° Solubility: Miscible with ether, acetone, ethanol, benzene, hexane, CCl4 Beilstein Reference: 742035 Merck Reference: 14,9681 UN No.: 2699 MDL No.: MFCD00004169
Solvent, catalyst, strong non-oxidizing acid
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72…73 °C
Melting Pt: –15 °C
Dichte: 1,480
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I
Merck Index: 14,9681
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9501f3ac85d66e8d19d1cd1c3fe5409b974e9d8a&vid=705863caf794c8e34279985c1cf5149b53d97173&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge