Trioctylamin 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
140281000 140285000 140280025
ACRO140281000EA 60.8 EUR InStock
ACRO140281000 ACRO140285000 ACRO140280025
Trioctylamin 97%
Trioctylamin
Formel: C₂₄H₅₁N
MW: 353.68 g/mol
Siedepunkt: 365…367 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –34 °C
Dichte: 0.809 g/cm³
Flash-Pt: 163 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-Nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4480 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 7.29 to 7.51 % N
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge