Trioctylamin 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A15067.0F A15067.AE A15067.AP
A15067.0FEA 714 EUR InStock
A15067.0F A15067.AE A15067.AP
Trioctylamin 95%
Trioctylamin
Purity: 95% CAS No.: 1116-76-3 Molecular Formula: C24H51N Formula Weight: 353.68 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 158°(316°F) Refractive Index: 1.4485 Odour: Amine-like Melting Point: -39° Boiling Point: 164-168°/0.7mm Beilstein Reference: 1210618 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009560
Formel: C₂₄H₅₁N
MW: 353.68 g/mol
Siedepunkt: 164…168 °C (0.7 mmHg)
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 0.810
Flash-Pt: 158 °C (316 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009560
CAS-Nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge