Trioctylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
8.08649.0100EA 38.4 EUR InStock
8.08649.0100 8.08649.0500 8.08649.0010
Trioctylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Trioctylamin
Formel: C₂₄H₅₁N
MW: 353.68 g/mol
Siedepunkt: 365
Melting Pt: –39 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 158
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009560
CAS-Nummer: 1116-76-3
EINECS: 214-242-1
UN: 3082
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point -39 °C
Molar Mass 353.68 g/mol
Boiling Point 365 - 367 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (20 °C)
Flash Point 168 °C
Refractive Index 1.4485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (0.4 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 315 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge