Tripropylamin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
162690010 162690025
ACRO162690010EA 97.3 EUR InStock
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamin 98%
Tripropylamin
Formel: C₉H₂₁N
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –93 °C
Dichte: 0.76 g/cm³
Flash-Pt: 32.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009363
CAS-Nummer: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge