Nonylamin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
129180250 129181000 129185000
ACRO129180250EA 192 EUR InStock
ACRO129180250 ACRO129181000 ACRO129185000
Nonylamin 98%
Nonylamin
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0.784 g/cm³
Flash-Pt: 63 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008249
CAS-Nummer: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
UN: 2735
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4350 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge