Nonylamin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18209.14 A18209.22 A18209.36
A18209.14EA 111 EUR InStock
A18209.14 A18209.22 A18209.36
Nonylamin 97%
Nonylamin
Purity: 97+% CAS No.: 112-20-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8NH2 Formula Weight: 143.27 Flash Point: 62°(143°F) Refractive Index: 1.4330 Odour: Amine-like Melting Point: -1° Boiling Point: 200-202° Beilstein Reference: 1733633 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008249
Formel: H₃C(CH₂)₇CH₂NH₂
MW: 143.27 g/mol
Siedepunkt: 200…202 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0.784
Flash-Pt: 62 °C (143 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008249
CAS-Nummer: 112-20-9
EINECS: 203-945-9
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge