Octylamin 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24193.22 B24193.36
B24193.22EA 24.2 EUR InStock
B24193.22 B24193.36
Octylamin 99%
Octylamin
Purity: 99% CAS No.: 111-86-4 Molecular Formula: CH3(CH2)7NH2 Formula Weight: 129.25 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4290 Melting Point: -1° Boiling Point: 178-179° Beilstein Reference: 1679227 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008247
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
MW: 129.25 g/mol
Siedepunkt: 178…179 °C
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0.780
Flash-Pt: 60 °C (144 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008247
CAS-Nummer: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge