Octylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
8.06917.0250EA 51.3 EUR InStock
8.06917.0250 8.06917.2500 8.06917.1000
Octylamin zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Octylamin
Formel: H₃C(CH₂)₆CH₂NH₂
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –1 °C
Dichte: 0,7812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 60 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008247
CAS-Nummer: 111-86-4
EINECS: 203-916-0
UN: 2734
ADR: 8 (3),I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 0.2 g/l (25 °C)
Melting Point -1 °C
Molar Mass 129.24 g/mol
Boiling Point 178 - 179 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 60 °C
Refractive Index 1.429 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.6 - 8.2 %(V)
Density 0.78 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 265 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge